Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barbed Fittings with Reducing Connector
Product Code. 15102335 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
For Use With:
4.7 to 6mm
4.7 to 9.5mm
6 to 12.7mm
9.5 to 12.7mm
Fits 9 x 6mm Tubing I.D.
Tamaño de la unidad:
Pack of 12
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15102335
Marca: Bel-Art™ 0645860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
These fittings ensure a tight, secure connection between tubing having different inner diameters (I.D.)
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
For Use With 9.5 to 12.7mm
Tubing Size For 3/8 in. to 1/2 in. tubing (9.5 to 12.7mm)
Includes Reducing connector
Color Clear
Product Type Barbed Fitting
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado