Includes
Two AAA batteries, multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
- Audible alarm for each channel
- Built in white board and dry erase marker with eraser tip (included) helps keep track of crucial information
- Programs: hours/minutes; Displays: hours/minutes/seconds
- Switchable timing capacity: 23 hours: 59 minutes / 59 minutes
- Count direction: up/down; displays elapsed time after countdown
- Last time set memory
- Key press confirmation feature gives an audible indication of data entry
- Lay flat on a bench, use the flip-open stand for a vertical view, or use magnetic back for metal surface attachment
Spécification
Spécification
| Product Type | 4-channel Timer |
| Accuracy | ±5 seconds/day |
| Resolution | 1 sec. |
| Battery Type | (2) 1.5 V, type AAA or equivalent (included) |
| Includes | Timer with White Board |
| Quantity | 10/Cs. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?