Learn More
BD Mouse Cell Surface Marker Screening Panel
Beschreibung
Beinhaltet
Component 51-9007606AK- Mouse Cell Surface Marker Panel - Part A
- Mouse Cell Surface Marker Lyoplate Plate 1
- Mouse Cell Surface Marker Lyoplate Plate 2
- Mouse Cell Surface Marker Lyoplate Plate 3
- Biotin Goat Anti-Rat Ig (1.0mL)
- Biotin Goat Anti-Mouse Ig (0.25mL)
- Biotin Goat Anti-Armenian Hamster Ig (0.25mL)
- Biotin Goat Anti-Syrian Hamster Ig (0.1mL)
- Alexa Fluor™ 647 Streptavidin (0.2mL)
- Contains 176 purified monoclonal antibodies that are specific to different cell surface markers
- Includes immunoglobulin (Ig) isotype controls (rat, mouse, and hamster) for assessing nonspecific background staining
- Three antibody-containing 96-well plates with 2.75μg of primary antibody each
- Shows compatibility with cells that express fluorescent reporter genes, such as green fluorescent protein (GFP)
- Panel also compatible with flow cytometry and bioimaging technology platforms
- Can be used with additional antibodies that helps in recognizing cell surface and intracellular molecules
Spezifikation
Spezifikation
| Host Species | Mouse |
| Quantity | 5 Tests |
| Regulatory Status | RUO |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?