Learn More
BD Salmonella and Shigella Typing Antisera
Product Code. 11735035
Click to view available options
Type:
Salmonella O Antiserum Group A Factors 1, 2, 12
Salmonella O Antiserum Group B Factors 1, 4, 12, 27
Salmonella O Antiserum Group B Factors 1, 4, 5, 12
Salmonella O Antiserum Group C1 Factors 6, 7
Salmonella O Antiserum Group C2 Factors 6, 8
Salmonella O Antiserum Group C3 Factors 8
Salmonella O Antiserum Group E2 Factors 3, 15
Salmonella O Antiserum Group E3 Factors (3), (15), 34
Salmonella O Antiserum Group G Factors 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O Antiserum Group I Factor 16
Salmonella O Antiserum Group K Factor 18
Salmonella O Antiserum Poly A-I Factors 1-16
Shigella Antiserum Poly Group C
Shigella Poly Group C1
Shigella Poly Group C2
Unit Size:
3mL
Each
Product Code. 11735035
Brand: BD 229481
Spezifikation
Clia Complexity High
Detectable Analytes Salmonella
Type Salmonella O Antiserum Group B Factors 1, 4, 5, 12
Quantity 3 mL
Form Lyophilized
compliance-icons
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Sicherheitshinweis
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P501-Dispose of contents/container to in accordance with all local/regional/national/internationalregulations.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Sodium Azide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt