Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Functional Beads
Product Code. 15849878
Click to view available options
Product Type:
Functional Bead (A4)
Functional Bead (A5)
Functional Bead (A6)
Functional Bead (A7)
Functional Bead (A8)
Functional Bead (A9)
Functional Bead (B4)
Functional Bead (B5)
Functional Bead (B6)
Functional Bead (B7)
Functional Bead (B8)
Functional Bead (B9)
Functional Bead (C4)
Functional Bead (C5)
Functional Bead (C6)
Functional Bead (C7)
Functional Bead (C8)
Functional Bead (C9)
Functional Bead (D4)
Functional Bead (D5)
Functional Bead (D8)
Functional Bead (D9)
Functional Bead (E4)
Functional Bead (E5)
Functional Bead (E7)
Functional Bead (E8)
Functional Bead (E9)
missing translation for 'unitSize'
Each
Product Code. 15849878
missing translation for 'mfr': BD 560037
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Color-coded 7.5μm polystyrene beads that can be classified using a flow cytometer
The Functional Beads can be used in conjunction with the BD CBA Functional Bead Conjugation Buffer Set (Mfr. No. 558556) to covalently link water-soluble proteins to the surface of the beads via a sulfo-SMCC chemistry. The beads, once linked to a protein, can be used as a capture matrix for analytes of interest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance RUO
Content And Storage 4°C
Contents Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide
Description Functional Bead (E5)
For Use With (Application) Flow Cytometry
Material Polystyrene
Product Type Functional Bead (E5)
For Use With (Equipment) Flow cytometer
No. of Tests 6000
Volume (Metric) 0.9 mL
Diameter (Metric) 7.5 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt