Learn More
Bavachinin, MedChemExpress
Beschreibung
Bavachinin(7-O-Methylbavachin) is a natural compound isolated from the Chinese herb Fructus Psoraleae
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Bavachinin |
| CAS | 19879-30-2 |
| Color | Light Nude |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H22O4 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | 7-O-Methylbavachin Bavachinin A |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (369.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(C/C=C(C)\C)C=C13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 338.4 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?