Learn More
Azlon™ LDPE Specimen Container with Hinged Cap
Product Code. 10717465
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Diameter (Metric):
8 mm
12 mm
15 mm
25 mm
28 mm
32 mm
Height (Metric):
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
49 mm
78 mm
Tamaño de la unidad:
Pack of 10
Pack of 20
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10717465
Marca: Azlon BGG308
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Unbreakable and lightweight specimen containers. AzlonTM LDPE specimen containers with hinged caps are perfect for many laboratory applications.
  • Containers with captive hinged cap suitable for many applications
  • Lightweight and unbreakable in normal use
  • Can withstand temperatures up to 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Specimen Container
Closure Included Yes
Material LDPE
Capacity (Metric) 10 mL
Closure Type Hinged Cap
Diameter (Metric) 28 mm
Height (Metric) 32 mm
No. per Pack 10/Pk.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado