Learn More
Axygen™ Replacement Electrodes for 7cm Gel Box
Produktkode 15553177 Shop alle Axygen Scientific produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
Förpackningsstorlek
1 unit
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15553177
missing translation for 'mfr': Axygen™ HGB7PE
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Accessory for use with 7cm horizontal gel box
Replacement electrode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With (Equipment) Gel Box, 7 cm
Type Replacement Negative Electrode
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.