Learn More
Axygen™ Automation Tips for Tecan™, Zymark™, Biotek™ and Dynamic Devices
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 12746689 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Volume (Metric):
50 μL
100 μL
180 μL
200 μL
205 μL
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Unit Size:
Pack of 4800
Pack of 960
Product Code. 12746689
Brand: Axygen™ EVF205WBRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ensure consistent performance and quality. Axygen™ Automation Tips for Tecan™, Zymark™, Biotek™ and Dynamic Devices are constructed of clear polypropylene in 96-well racks. Available in nonsterile/sterile, non-filtered/filtered, wide-bore and bottom-labeled options with volumes ranging from 50 to 200μL.
  • Comprehensive line of pipette tips for automated liquid handling systems
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls
  • Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • Tips are certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Available in a range of volumes: 50, 100, 180 and 200μL
  • Compatible with the following:
    • Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head
    • Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ and Zephyr™ with HV96 head
    • Biotek™ Precision™ and Precision XS 8 or 12 head
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol and 96-Channel-Low Vol head
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volume (Metric) 205 μL
Filtered Filtered
Sterility Sterile
Color Clear
Rack Color Light Gray
Certifications/Compliance ANSI
Clean Claims DNase, Rnase Free
For Use With (Application) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Format Rack
Tip Style Automation, Wide Bore
Packaging SBS Rack
Quantity 50 Racks/Cs.
For Use With (Equipment) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamic Devices Oasis LM
Material Polyethylene
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.