Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with AP96 Dispense Head
GREENER_CHOICE
Product Code. 16486939 Shop All MBP Molecular BioProducts Products
Click to view available options
Volume (Metric):
8 μL
10 μL
20 μL
40 μL
50 μL
130 μL
175 μL
250 μL
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Tip Style:
Extended Length
Low Retention
Standard
Fit for Purpose:
Certified Quality
Sterile
Sterile and PCR Ready
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4800
Pack of 960
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16486939
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 919261G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems through the superior tip straightness and low %CV.
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Features:
  • Available with Thermo Scientific™ ART™ filter technology, low retention and extended length
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Extended length tips compatible with 96-, 384-, and 1536-deep well plates
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (Metric) 250 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Sterile
Color Clear
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance ISO 9001 and ISO 13485
Clean Claims Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
Format Rack
Tip Style Standard
Packaging 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Quantity 4800 tips
For Use With (Equipment) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Product Line Beckman
Fit for Purpose Sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt