Learn More
MP Biomedicals™ Atherogenic Diet
Product Code. 11471452 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
10kg
20kg
50kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11471452
Marca: MP Biomedicals™ 0296040410
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Semi-purified atherogenic diet modified for mice.
  • Atherogenic diet is rich in cholesterol and other atherogenic factors
  • Feeding the mice with atherogenic diet can induce the formation of plaques in the inner lining of arteries and is associated with coronary heart disease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Animal Diet
For Use With (Application) Rodent diet
Quantity 10 kg
Storage Requirements 2°C to 8°C
Atherogenic diet is rich in cholesterol and other atherogenic factors. Feeding the mice with atherogenic diet can induce the formation of plaques in the inner lining of arteries and is associated with coronary heart disease.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado