Learn More
ATF2 Antibody (PCRP-ATF2-1B4), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14001B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ATF2 Monoclonal antibody specifically detects ATF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Especificaciones
| ATF2 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| activating transcription factor 2formerly, cAMP responsive element binding protein 2, cAMP-responsive element-binding protein 2, CREBP1, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-2, MGC111558 | |
| Recombinant full-length human ATF2 protein (Uniprot: P15336) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Chromatin Research, Immunology, Innate Immunity, Transcription Factors and Regulators | |
| 1386 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| PCRP-ATF2-1B4 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido