Learn More
Saint-Gobain AstiPure™ TP1 Series PFA Union Tee Fittings
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
4 mm
5 mm
Unit Size:
Each
Specifications
Specifications
| Diameter (Metric) Inner | 4 mm |
| Material | PFA |
| Overall Length (Metric) | 62 mm |
| For Use With | For 4 x 6mm dia. tubing |
| Packaging Quantity | 1 Each |
| Height (Metric) | 38 mm |
| Product Type | Union Tee Fittings |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto