Learn More
STEMCELL Technologies ArciTect™ tracrRNA Kit
Click to view available options
Quantity:
10 nmol Kit
20 nmol Kit
5 nmol Kit
missing translation for 'unitSize'
1 set
Descrizione
- ArciTect™ tracrRNA is a trans-activating CRISPR RNA (crRNA), one of two RNA components required to make a guide RNA (gRNA) for CRISPR-Cas9 genome editing
- ArciTect™ tracrRNA contains a complementary sequence to the linker sequence in ArciTect™ crRNA, allowing fast and efficient gRNA duplex formation
- It is recognized by all ArciTect™ Cas9 nucleases and is essential for ribonucleoprotein (RNP) complex formation
- It contains 2'-O-methyl and phosphorothioate modifications at the first two 5' and 3' terminal residues for optimal stability and editing efficiency
- The ArciTect™ tracrRNA Kit includes tracrRNA as well as ArciTect™ Annealing Buffer (5X), which is required for forming a gRNA duplex between ArciTect™ tracrRNA and ArciTect™ crRNA
- ArciTect™ crRNA is available by custom order for user-specified target sequences, in 2 nmol (Catalog #76010), 10 nmol (Catalog #76011), and 20 nmol (Catalog #76012) sizes
- ArciTect™ Cas9 Nuclease is also available separately (Catalog #76001)
Specifica
Specifica
| Cell Type | Pluripotent Stem Cells |
| Quantity | 20 nmol Kit |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto