Learn More
APC Anti-Human PD-L1/CD274 (29E.2A3), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech APC-65081-100TESTS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The PD-L1/CD274 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with full length human pd-l1 of human PD-L1/CD274. This antibody recognizes human antigen. The PD-L1/CD274 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.Spécification
| PD-L1/CD274 | |
| Monoclonal | |
| 5 μl/test | |
| B7-H; B7H1; MGC142294; MGC142296; PD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PDL1 | |
| Full length human PD-L1 | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Human | |
| Flow Antibody | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry | |
| 29E.2A3 | |
| APC | |
| Mouse | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 29126 | |
| Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu