missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Transmissible Gastroenteritis Virus Monoclonal Antibody (TGEV11-314.6), Invitrogen™
Beschreibung
MA1-10784 detects Transmissible Gastroenteritis Virus. MA1-10784 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10784 immunogen is TGEV-infected ST cells.
Transmissible gastroenteritis virus or Transmissible gastroenteritis coronavirus is a coronavirus which infects pigs. It is an enveloped, positive-sense, single-stranded RNA virus which enters its host cell by binding to the APN receptor.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Transmissible Gastroenteritis Virus |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | TGEV11-314.6 |
| Concentration | 0.65 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gene Alias | TGV |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | TGEV-infected ST cells. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?