Learn More
anti-MAPK8, MAP2K7 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
MAPK8 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); MAP2K7 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the MAPK8 protein, and the other against the MAP2K7 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | MAPK8 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene | MAPK8 |
| Gene Alias | JNK/JNK1/JNK1A2/JNK21B1/2/PRKM8/SAPK1 |
| Gene Symbols | MAPK8 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Regulatory Status | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.