Learn More
IL-12 (p40/p70) Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: C8.6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 565023
Artikelnummer. 15854029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00 EUR
    414.65 EUR / Each
    Save 0.35 EUR
    0.08% Off
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The C8.6 antibody reacts with human IL-12 p40 monomers, homodimers, and p70 heterodimers, but not p35 subunits. The immunogen used to generate the C8.6 hybridoma was the purified p40 subunit of human IL-12. The C8.6 antibody is a neutralizing antibody and has been reported to strongly inhibit three different biological activities of IL-12 (i.e., IFN- γinduction), mitogenic effects on PHA blasts, and enhancement of NK cell-mediated cytotoxicity. C8.6 has been shown to immunoprecipitate IL-23.
The antibody was conjugated to BD Horizon BV421 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. With an Ex Max of 407-nm and Em Max at 421-nm, BD Horizon BV421 can be excited by the violet laser and detected in the standard Pacific Blue™ filter set (eg, 450/50-nm filter). BD Horizon BV421 conjugates are very bright, often exhibiting a 10 fold improvement in brightness compared to Pacific Blue conjugates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IL-12 (p40/p70)
Monoclonal
Brilliant Violet 421
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide
Purified p40 Subunit of Human IL-12
100 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
C8.6
IL12B; IL-12B; IL12p40; IL-12-40; CLMF; CLMF2; NKSF; NKSF2
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt