Learn More
anti-F2, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™
To detect and quantify protein level of human
Brand:  Abnova H00002147-AP52.1Set
Product Code. 16182004
  • 858.00 EUR / 1 set
Includes: Capture antibody: mouse monoclonal anti-F2, IgG Mix Kappa (300μg) , Detection antibody: rabbit polyclonal anti-F2 (50μL) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
F2
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human F2.
PT
Mouse, Rabbit
RUO
2147
Human
Liquid
ELISA
Unconjugated
F2
F2
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-F2, IgG Mix Kappa (300 ug) 2. Detection antibody: rabbit polyclonal anti-F2 (50 ul) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only