Learn More
anti-CXCR5, APC, Clone: 51505, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications
Brand:  R&D Systems FAB190A-025
Encompass
Código de producto. 15722873
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
CXCR5 Monoclonal specifically detects CXCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CXCR5
Monoclonal
APC
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
BLR1, BLR1MDR-15, Burkitt lymphoma receptor 1, Burkitt lymphoma receptor 1, GTP binding protein (chemokine (C-X-C motif)receptor 5), Burkitt lymphoma receptor 1, GTP-binding protein, CD185, CD185 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 5, C-X-C chemokine receptor type 5, CXCR5, CXC-R5, MDR15CXCR-5, MGC117347, Monocyte-derived receptor 15
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Primary
Stains human CXCR5 transfectants but not the parental cell lines in flow cytometry. Does not cross-react with human CXCR2, CXCR3, or CXCR4 transfectants.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG2b
Flow Cytometry
51505
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
P32302
CXCR5
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR5 Met1-Phe372 Accession # P32302
25 Tests
643
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado