Learn More
CD14 Mouse anti-Human, FITC, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 555397
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15808138
  • 256.00 EUR / Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Reacts with the 53-55kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody
development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: M5E2
Isotype: IgG2a, κ
Cross Reactivity: Human, Rhesus, Cynomolgus, Baboon, Dog
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD14
Monoclonal
FITC
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
M5E2
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human CD14 Protein
100 Tests
Immunology
Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
IgG2a κ
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only.