Learn More
Descrizione
- Soft, 18 gauge nylon/spandex liner provides a sheer, second skin for increased user comfort and compliance
- Ultrathin FORTIX™ nitrile patent-pending 0.7 mm foam coating enhances dry grip and lasts 2x longer than traditional coatings
- Coating is 20% more breathable that previous formulations for cooler, drier hands
- ZONZ™ Comfort Fit Technology provides optimized knitting at the base of the pinky finger, across the finger tips, and through the palm
- Benefits from proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver cleaner, more comfortable gloves
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Chlorinated | No |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Color | Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Exterior Finish | Rough |
| Hand | Specific |
| Material | Nylon, Spandex |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?