Learn More
Amino-peg1-t-butyl Ester, TRC
Code produit 30313172
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30313172 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30313172 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA615285250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Amino-peg1-t-butyl Ester
CAS 1260092-46-3
Molecular Formula C9H19NO3
Quantity 250 mg
Synonym 3-(2-Aminoethoxy)-propanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(11)4-6-12-7-5-10/h4-7,10H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCOCCN
IUPAC Name tert-butyl 3-(2-aminoethoxy)propanoate
Molecular Weight (g/mol) 189.25
Formula Weight 189.1365