Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membranes: Rolls
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Width (Metric):
150 mm
20 cm
30 cm
Pore Size:
0.2 μm
0.45 μm
missing translation for 'unitSize'
0.3kg
1 roll
4m
Beschreibung
Supplied in rolls.
- Low background enables a dynamic range for complicated samples
- Suitable for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
Spezifikation
Spezifikation
| Length (Metric) | 4 m |
| Width (Metric) | 150 mm |
| For Use With (Application) | Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods |
| Format | Roll |
| Material | 100% Pure Nitrocellulose |
| Pore Size | 0.2 μm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Amersham Protran Premium
- Warning
- Flammable solid Category 2
- H228-Flammable solid.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur