Learn More
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiography Cassette
Product Code. 10239344 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in.
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 in.
24 x 30 cm
10 x 12 in.
30 x 40 cm
Color:
Neutral (Standard)
Unit Size:
Each
Product Code. 10239344
Brand: Cytiva RPN11647
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Use for the toughest demands of research in the life sciences. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hypercassette™ Autoradiography Cassettes are constructed from strong aluminum and a choice of colors enables color coding of work.
Amersham Hypercassette autoradiography cassettes are constructed from strong aluminum and designed for the toughest demands of life science research. Deep cassettes are 1.5cm in depth, allowing them to accommodate thicker samples. A choice of Hypercassette colors enables color coding of work.
  • Provide maximum contact between film and sample
  • Nonporous pad gives a wipe clean surface, ensuring minimum contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Hypercassette, Neutral (Standard)
Description Amersham hypercssette autoradiography cassettes are designed to survive the toughest demands of research in the life sciences.
Color Neutral (Standard)
For Use With (Application) Light-tight exposures at temperatures below -70°C
Dimensions (LxW) 20 x 40 cm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado