Learn More
Aluminum Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10579832 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
125 mL
500 mL
Packaging:
Triple-leached LDPE bottle
missing translation for 'unitSize'
125mL
500mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10579832
missing translation for 'mfr': SPEX Certiprep PLAL23X
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Beinhaltet
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Al10,000μg/mL
Zertifizierungen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2
Molecular Formula Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
MDL Number MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Packaging Triple-leached LDPE bottle
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Technique AA, ICP
For Use With (Equipment) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
IUPAC Name aluminum
Solvent or Matrix 5% HNO3
Quantity 500 mL
Grade Assurance
Chemical Name or Material Aluminum Standard
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10,000 µg/ml aluminium
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : nitric acid, aluminium
Product intended for laboratory use only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt