Learn More
Masterflex™ Aluminum 16-Turn Valve Cartridge
Product Code. p-8003441
Click to view available options
Airflow Rate:
0 to 200 mL/min.
1001 to 2500 mL/min.
6201 mL/min.
Waterflow Rate:
0 to 6 mL/min.
30 to 70 mL/min.
650 mL/min.
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15207228
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 0321862
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Description Range 4
For Use With (Equipment) Aluminum Frame Systems
Type 16-Turn Valve Cartridge
Airflow Rate 1001 to 2500 mL/min.
Waterflow Rate 30 to 70 mL/min.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt