Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Apron
Description
- Lightweight and durable
Spécification
Spécification
| Size | Small |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| For Use With (Application) | Unexpected Leakages Spills or Other Releases, Loading and Unloading Trucks and Vehicles, Loading Trucks & Vehicles, Product Inspection, Cleaning of Plant and Machines |
| Weight (Metric) | 80 gsm |
| Style | Y30W215 |
| Seam Type | Welded |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?