Learn More
alpha Tubulin Antibody (DM1A) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 89 publications
Brand:  Novus Biologicals NB100-690
 View more versions of this product
Product Code. 18073995
  • 521.00 EUR / 0.10mL
Description
alpha Tubulin Monoclonal specifically detects alpha Tubulin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Avian, Bovine, Canine, Chicken, Chinese Hamster, Drosophila, Fungi, Guinea Pig, Goat, Hamster, Parasite, Monkey, Primate, Rabbit, Xenopus, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunomicroscopy, Flow (Intracellular), CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
alpha Tubulin
Monoclonal
1.0 mg/mL
Western Blot 1:5000, Simple Western 1:50, Flow Cytometry 1 ug per million cells, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50000-1:100000, Immunoprecipitation 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:500, Immunomicroscopy, Flow (Intracellular), CyTOF-ready
TUBA1A
This alpha Tubulin Antibody (DM1A) was developed against native chicken brain microtubules.
Protein G purified
RUO
Primary
This alpha Tubulin Antibody (DM1A) does not cross-react with beta Tubulin.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunomicroscopy, CyTOF
DM1A
Unconjugated
alpha tubulin loading control, alpha tubulin monoclonal, Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, DM1A, DM1A anti-tubulin, dm1a monoclonal, DM1a tubulin, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA1 monoclonal, TUBA3, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin monoclonal, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
Mouse
50 kDa
0.1 mL
Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Loading Controls, Neuroscience
7846
Human, Mouse, Rat, Pig, Avian, Bovine, Canine, Chicken, Chinese Hamster, Drosophila, Fungi, Guinea Pig, Goat, Hamster, Parasite, Monkey, Primate, Rabbit, Xenopus species, Yeast
Purified
Certificates
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only