Learn More
Allyl Carbamate (S)-Pramipexole, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Allyl Carbamate (S)-Pramipexole |
| Analyte or Component Names | Allyl Carbamate (S)-Pramipexole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C14 H21 N3 O2 S |
| Synonym | (S)-Allyl (2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-yl)(propyl)carbamate |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-3-7-17(14(18)19-8-4-2)10-5-6-11-12(9-10)20-13(15)16-11/h4,10H,2-3,5-9H2,1H3,(H2,15,16)/t10-/m0/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCCN([C@H]1CCc2nc(N)sc2C1)C(=O)OCC=C |
| IUPAC Name | prop-2-enyl N-[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]-N-propylcarbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?