Learn More
ALK Monoclonal Antibody (OTI5C8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA800705S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17518812
  • 242.00 EUR / 30µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
ALK Monoclonal antibody specifically detects ALK in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
ALK
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9UM73
Mouse
Affinity chromatography
RUO
238
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2b
Western Blot
OTI5C8
Unconjugated
ALK
Alk; ALK tyrosine kinase receptor; ALK/NPM1 fusion gene; anaplastic lymphoma kinase; Anaplastic lymphoma kinase Ki1; Anaplastic Lymphoma Kinase p80; anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase; CD246; CD246 antigen; EC 2.7.10.1; kinase ALK; mutant anaplastic lymphoma kinase; NBLST3; npm-alk; p80; Tcrz; TFG/ALK
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1060-1620 of human ALK produced in SF9 cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.