Learn More
Alisertib, MedChemExpress
Beskrivelse
Alisertib (MLN 8237) is an orally active and selective Aurora A kinase inhibitor (IC50=1.2 nM), which binds to Aurora A kinase resulting in mitotic spindle abnormalities, mitotic accumulation. Alisertib (MLN 8237) induces apoptosis and autophagy through targeting the AKT/mTOR/AMPK/p38 pathway in leukemic cells. Antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Alisertib |
| CAS | 1028486-01-2 |
| Color | Light Nude |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C27H20ClFN4O4 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | MLN 8237 |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (48.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C=C1OC)NC2=NC=C3CN=C(C4=CC(Cl)=CC=C4C3=N2)C5=C(C=CC=C5F)OC)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 518.92 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?