Learn More
Lenz Laborglasintrumente Air Leak Tubewith Bell
Product Code. 10574008
Click to view available options
Length (Metric):
180 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10574008
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05081000
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Air leak tube with bell
  • To avoid boiling delay
  • Dimensions: L 180 x 4 mm dia.
  • Made of DURAN™ tubing
Specifications
Length (Metric) 180 mm
Diameter (Metric) Outside 4 mm
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato