missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AF 12198, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molecular Formula | C96H123N19O22 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1895.12, 1895.15 |
| InChI Key | VASLMBMCJADVGR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1CCN1C(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)CNC(=O)C1CCCN1C(=O)C(NC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(C)=O)C(C)O)C(N)=O |
| IUPAC Name | 4-[(1-{[1-(2-{[({1-[(1-{[4-carbamoyl-1-(2-{[1-({1-[(1-{2-[(1-carbamoyl-3-methylbutyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamoyl}azetidin-1-yl)-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)carbamoyl]-2-(1H-indol-3-yl)ethyl}carbamoyl)methyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl)-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}-2-(1H-indol-3-yl)ethyl)carbamoyl]-4-(2-acetamido-3-phenylpropanamido)butanoic acid |
| Quantity | 25 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?