Learn More
Invitrogen™ Adrenomedullin Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA543984
 View more versions of this product
Product Code. 17684436
  • 180.00 EUR / 20µL
Description
Adrenomedullin (ADM), a vasodilator produced by most contractile cells, is characterized by persistent hypotensive activity. ADM is involved in the regulation of fluid and electrolyte homeostasis and in the maintenance of cardiovascular functioning. In hypertensive patients, the level of ADM in plasma is upregulated. Natriuresis is a common systemic manifestation of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. ADM has strong natriuretic actions. ADM-induced natriuresis is caused by an increase in glomerular filtration rate and a decrease in distal tubular sodium reabsorption. ADM is present both in the periphery and brain, and can exert central effects such as decreasing food ingestion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Adrenomedullin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
P35318
ADM
Ala22-Gly147 (Accession P35318), with N-terminal His Tag.
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
Western Blot
C1
Unconjugated
ADM
ADM; Adrenomedullin; AM; AMpreproadrenomedullin; Ap; H39316; PAMP; preproadrenomedullin; proadrenomedullin N-20 terminal peptide; ProAM N-terminal 20 peptide; ProAM-N20; RATAP
Mouse
Protein A/G
RUO
133
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt