Learn More
Color Coded High Resolution pH Buffer, Reagecon™
Shop All Reagecon Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
pH:
4
4.00
7
7.00
10.00
Unit Size:
500mL
Each
Beskrivning
- Colored pH Buffer Solutions
- High Resolution
- Tested at 20°C or 25°C
- Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
- NIST traceable
- Presented in various pack sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 0°C |
| Color | Blue |
| pH | 10.00 |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 500 mL |
| Odor | Characteristic |
| Solubility Information | Fully miscible in water |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
- Danger
- Reproductive toxicity Category 1B
- H360-May damage fertility or the unborn child.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- P405-Store locked up.
- P501-Dispose of contents/container to .
- MIXTURE LIST-Contains : Boric Acid, DisodiumSalt
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering