Learn More
ADH4 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D12E9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 67303-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16819855
  • 410.00 EUR / 150µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The ADH4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ADH4. This antibody recognizes human antigen. The ADH4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
ADH4
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Western Blot, ELISA
3D12E9
Unconjugated
150 μL
127
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis