Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes
Product Code. p-8014110
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 to 10 μL
20 to 200 μL
40 to 350 μL
5 to 50 μL
Number of Channels:
8
12
Unit Size:
Each
Product Code. 10630863
Brand: Socorex™ 855.12.010
Only null left
Add to basket
Add to basket
Multi-channel micropipette for use with microplates. Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes combine high-tech materials with exceptional ergonomics to guarantee outstanding performance and results.
  • Exceptional, user-friendly ergonomics.
  • Smart and reliable volume adjustment.
  • Precision digital display visible at all times.
  • Justip™ adjustable tip ejector fitting most tips.
  • Swift-set user calibration system.
  • Shock, UV-light and autoclaving resistance.
  • 360° rotation of volumetric module allows selection of optimal working position.
  • Adjustable tip ejector.
Spezifikation
Accuracy <±3.5% - <±1.5%
Certifications/Compliance ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices).
Autoclavable Autoclavable
Color Green
For Use With Microplate
Number of Channels 12
Product Line Acura
Type Multi-Channel Micropipette
Volume (Metric) 0.5 to 10 μL
Precision <±3.0% - <±1.0%
Quantity 1 Each
Warranty 36 Months
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt