missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetone 99% Ph.Eur., Solveco
Click to view available options
Quantity:
12 L
25 L
Unit Size:
12 L
25 L
Beskrivning
Acetone of PA and pharma quality for laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2-propanone |
| CAS | 67-64-1 |
| Boiling Point | 56°C |
| Quantity | 12 L |
| Packaging | 1 L HDPE Bottle |
| Concentration | 99.90% |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.08 g/mol |
| Percent Purity | 99.90% |
| Grade | Reagent Ph. Eur. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering