Learn More
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99+%, ACS reagent
Product Code. 13448578 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
1 kg
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
1kg
2.5kg
25g
Product Code. 13448578
Brand: Thermo Scientific Acros 424260025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Molecular Formula C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
MDL Number MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Melting Point 58.0°C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Color White
Assay Percent Range 99+%
Linear Formula CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Solubility Information Solubility in water: 762g/L (20 °C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
IUPAC Name sodium acetate
Formula Weight 136.08
Percent Purity ≥99%
Grade ACS Reagent
Quantity 2.5 kg
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic bottle
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.