Learn More
ACE/CD143 Mouse anti-Human, Clone: ACE/3765, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-07780-20UG
 View more versions of this product
Product Code. 18341062
  • 260.00 EUR / 20µg
Description
ACE/CD143 Monoclonal specifically detects ACE/CD143 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ACE/CD143
Monoclonal
0.2 mg/ml
Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
ACE1angiotensin converting enzyme, somatic isoform, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1, carboxycathepsin, CD143, CD143 antigen, DCP, DCP1angiotensin-converting enzyme, dipeptidyl carboxypeptidase 1, Dipeptidyl carboxypeptidase I, EC 3.2.1.-, EC 3.4.15.1, Kininase II, MGC26566, MVCD3, peptidase P, testicular ECA
Recombinant fragment (around aa 652-788) of human ACE/CD143 protein
20 μg
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
ACE/3765
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
1636
Store at 4°C.
IgG2b κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt