Learn More
Fisherbrand™ ACCU500 UV Water Purification System
Código de producto. 15499699 Tienda Fisherbrand Productos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15499699
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Produces ultrapure and reverse osmosis water from tap water directly with no additional pre-treatment filters.
  • Quality of ultrapure water meets or exceeds ASTM, CLSI, CAP and ISO Type I water standards
  • System CE and RoHS certified
  • Remote dispenser with built-in high precision resistivity sensor with cell constant of 0.01 cm-1 to measure ultrapure water quality just prior to the dispensing point
  • UV light photochemical oxidation prevents bacterial contamination and oxidizes organics to produce pure water with low TOC levels
  • Two years warranty
Especificaciones
Certifications/Compliance ASTM, CLSI, CAP, ISO Type I
Conductivity <20µS/cm
Endotoxin Concentration <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Source Tap, TDS < 1000 ppm (2000μS/cm)
Flow Rate 1.5 L/min. (ultrapure water type I)
Product Water Type Type 1 and 3
Remote Dispenser Optional
Resistivity 18.2 Mohm.cm
Total Organic Carbon <10 ppb (<5 ppb with a dual wavelength UV lamp)
Particles >0.2µM/mL <1/mL with 0.2μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge
RO Flow Rate 10, 15, 20, 30 L/hr.
Dimensions (L x W x H) 30 x 51 x 48 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado