Learn More
Fisherbrand™ Accessories for Fisherbrand™ Heating/Cooling Mini Shaker
Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holds:
12 x 15 mL Conical Centrifuge Tubes
20 x 1.5 mL Microcentrifuge Tubes
20 x 2 mL Microcentrifuge Tubes
5 x 50 mL Conical Centrifuge Tubes
9 x 21 mm Tubes
missing translation for 'unitSize'
Each
Spécification
Spécification
| Holds | 20 x 1.5 mL Microcentrifuge Tubes |
| Product Type | Tube Block |
| Description | 20 x 1.5 mL micro centrifuge tube block; Well: 11.1mm dia X 39.1mm depth |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu