Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Heating Shaking Baths
Shop All Thermo Scientific ProductsBeskrivelse
Use Thermo Scientific Accessories for Digital Heating Shaking Baths to optimize flexibility and performance.
- Warranty: 2 years
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 0.2 mL |
| For Use With (Equipment) | Heating/Cooling Bath |
| Lighting | LED |
| No. of Places | 96 |
| Type | Block Set with Cover |
| Tube Size | 0.2mL |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?