missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AB-423, MedChemExpress

Code produit. p-200102035
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16495426

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY112142

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.

AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.

Spécification

Chemical Name or Material AB-423
CAS 1572510-80-5
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H17F3N2O3S
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.81 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(F)C(F)=C1)C2=CC(S(=O)(N[C@H](C)CC)=O)=CC=C2F
Molecular Weight (g/mol) 386.39
Formula Weight 386.39
Percent Purity 99.83%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis