Learn More
Labcon™ 96-place PCR Tube Storage Rack
Product Code. 17557896
Click to view available options
Color:
Green, Clear
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 17557896
Brand: Labcon™ 30405000009
Only null left
Add to basket
Add to basket
This PCR tube storage rack comes complete with a clear lid.
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifications
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavable
Color Green, Clear
For Use With (Equipment) PCR Tubes
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt