Learn More
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Product Code. 17238981 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
Unit Size:
1 pair
Product Code. 17238981
Brand: uvex 9579844
Only null left
Add to basket
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
  • Full-surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No. 9579.8
  • Sizes: 35 to 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Black
For Use With (Equipment) Uvex 1 Sport
Material Microvelour
Size 44
Disposable Single-use
Gender Unisex
Fit Standard Width
Latex Free Yes
Waterproof No
Product Type Insoles
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.