Learn More
9-Bromo-1-nonanol, 98%
Product Code. 15407928
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 15407928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61393.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 55362-80-6 | C9H19BrO | 223.15 g/mol
9-Bromo-1-nonanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
9-Bromo-1-nonanol is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in dichloromethane, ethyl acetate and hexane.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55362-80-6
Molecular Formula C9H19BrO
Molecular Weight (g/mol) 223.15
MDL Number MFCD00063348
InChI Key USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq
PubChem CID 108700
IUPAC Name 9-bromononan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCBr
Spécification
Melting Point 33°C to 35°C
Boiling Point 125°C to 126°C (2 mmHg)
Flash Point 109°C (228°F)
Linear Formula Br(CH2)9OH
Quantity 25 g
Beilstein 1737525
Solubility Information Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and hexane.
Formula Weight 223.15
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 9-Bromo-1-nonanol
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis