Learn More
5-Fluoroindoline, 97%
Product Code. 15440528
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15440528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54158.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2343-22-8 | C8H8FN | 137.157 g/mol
5-Fluoroindoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Fluoroindoline is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2343-22-8
Molecular Formula C8H8FN
Molecular Weight (g/mol) 137.157
MDL Number MFCD00214461
InChI Key NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774463
IUPAC Name 5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)F
Specifications
Quantity 250 mg
Sensitivity Air sensitive
Synonym 5-fluoroindoline, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole,5-fluoro-2,3-dihydro, 1h-indole, 5-fluoro-2,3-dihydro, 5-fluoro-indoline, peakdale1_000398, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-indole
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 137.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Fluoroindoline
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato