Specifications
Specifikationer
| Color | White |
| Assay Percent Range | ≥98% |
| Quantity | 0.1 g |
| Formula Weight | 246.19 |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Chemical Name or Material | 5-Fluorodeoxyuridine |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?